Learn More
Fisherbrand™ Frascos para medios de cultivo de vidrio de altas temperaturas con tapón rojo
Código de producto. 15816861 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1000 ml
100 ml
10 000 ml
2000 ml
250 ml
500 ml
5000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
15816861 100 ml paquete de 10
15826861 250 ml paquete de 10
15836861 500 ml paquete de 10
15846861 1000 ml paquete de 10
15886851 2000 ml cada uno
15896851 5000 ml cada uno
15806861 10 000 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 15816861
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Incluyen anillo de vertido de polipropileno reemplazable, transparente (natural) y sin goteo.
  • Con zona de rotulación permanente en esmalte blanco
  • Rosca de tornillo GL 45
  • Revestimiento del tapón de silicona/PTFE
  • Esterilizable en autoclave
  • Vidrio de borosilicato
  • Tapa TP 220
  • Soporta temperaturas de hasta 200 °C
Nota: La imagen mostrada es sólo representativa; el tamaño puede variar.
Especificaciones
Capacidad (métrico) 100 ml
Color Transparente
Diámetro (imperial) 2,2 in
Diámetro interior del cuello (imperial) 1,18 in
Diámetro interior del cuello (métrico) 30 mm
Incluye Anillo de vertido de polipropileno antigoteo
Material Vidrio de borosilicato
Temperatura máxima 200 °C
Esterilidad No estéril
Color del tapón Rojo
Graduaciones De 20 a 80 ml
Material de revestimiento Silicona/PTFE
Graduated Sí
Altura (métrico) 100 mm
Altura (imperial) 3,9 in
Material del cierre TP 220
Tamaño del tapón GL45
Diámetro (métrico) 56 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 3,3 oz
Tipo de producto Frasco para medios de cultivo