Learn More
Scotch™ Cinta de sellado de cajas de alta adherencia 375+
Código de producto. 17701679
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
50 m x 48 mm
914 m x 48 mm
Tamaño de la unidad:
6 rollos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
17701679 50 m x 48 mm 6 rollos
17711679 914 m x 48 mm 6 rollos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17701679 Proveedor Scotch™ N.º de proveedor 7100215092
Haga acopio y ahorre hasta un 60 %
Usar código promocional 28009
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Esta cinta de embalaje de alto rendimiento cierra de forma segura diversos materiales de caja de gran peso, incluido el cartón de fibra reciclado. El revestimiento de película de polipropileno es fácil de desenrollar y resiste la abrasión, la humedad, el
  • Cinta de embalaje de material fundido en caliente de alto rendimiento para aplicaciones de gran resistencia
  • El adhesivo resistente ayuda a evitar la alteración y el fallo de la cinta durante el envío y la entrega
  • Resistencia a roturas y el desgarro de los bordes para comercio electrónico y envíos de un solo paquete
  • Adhesivo de caucho sintético de fusión en caliente con dorso de polipropileno para conformabilidad
  • Fácil de desenrollar y dispensación sin problemas para su uso en líneas de embalaje automatizadas de alta velocidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de adhesivo Adhesivo termofusible
Color Transparente
Formato Cinta
Material Polipropileno
Tipo de producto Cinta de sellado de cajas
Para utilizar con (aplicación) Embalaje de alta resistencia
Cantidad 36 paq.
Dimensiones (L x An) 50 m x 48 mm
Longitud (imperial) 164 ft
Longitud (métrico) 50 m
Anchura (imperial) 1,88 in
Anchura (métrico) 48 mm