Learn More
Fisherbrand™ Pinzas/fórceps de punta ultrafina, cónicos y rectos de alta precisión
Código de producto. 17210137 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
11,0 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
17210137 11,0 cm cada uno
1 options
Código de producto. 17210137
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Se utiliza principalmente para aplicaciones de microscopía. Las pinzas/fórceps de punta ultrafina, cónicas y rectas de alta precisión de Fisherbrand están hechas de acero inoxidable antimagnético.
  • Punta ultrafina recta y cónica.
  • Mejores puntos disponibles
  • Fabricado en acero inoxidable antimagnético.
Especificaciones
Tipo de producto Pinzas/fórceps
Longitud (imperial) 4,25 in
Longitud (métrico) 11,0 cm
Material Acero inoxidable
Para utilizar con (aplicación) Microscopía
Altura (imperial) 0,06 in
Altura (métrico) 1.5 mm
Cantidad c/u
Modelo Recto
Estilo de punta Recto Cónico, Ultra Fino
Anchura (imperial) 0,375 in
Anchura (métrico) 9.5 mm