Learn More
Fisherbrand™ Pinzas/fórceps de punta fina, cónicos y rectos de alta precisión
Código de producto. 17800177 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
120 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
17800177 120 mm cada uno
1 options
Código de producto. 17800177
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ofrece una mejor visibilidad y funciona bien con poca ampliación. Las pinzas/fórceps de punta fina, cónicas y rectas de alta precisión de Fisherbrand están hechas de acero inoxidable antimagnético.
  • Punta fina cónica recta
  • Fabricado en acero inoxidable antimagnético.
Especificaciones
Tipo de producto Pinzas/fórceps
Longitud (imperial) 4,75 in
Longitud (métrico) 120 mm
Material Acero inoxidable
Altura (imperial) 0,06 in
Altura (métrico) 1.5 mm
Estilo de punta Fina
Anchura (imperial) 0,393 in
Anchura (métrico) 10 mm