Learn More
Fisherbrand™ Pinzas/fórceps de alta precisión con punta ancha de 45°
Código de producto. 15957760 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
152 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
15957760 152 mm cada uno
1 options
Código de producto. 15957760
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Ideal para aplicaciones generales. Las pinzas/fórceps Fisherbrand de alta precisión con punta ancha de 45° están fabricadas en acero inoxidable antimagnético.
  • Con puntas dentadas
  • Fabricadas en acero inoxidable antimagnético
  • 15,2 cm (6 pulg.), longitud
Especificaciones
Tipo de producto Pinzas/fórceps
Longitud (imperial) 6 in
Longitud (métrico) 152 mm
Material Acero inoxidable
Altura (imperial) 0,0615 in
Altura (métrico) 1,54 mm
N.° por paquete 1
Estilo de punta Amplio
Anchura (imperial) 0,41 in
Anchura (métrico) 10,5 mm