Learn More
Kartell SpA Tray
Descripción
Suitable for general laboratory use
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 40.9 x 30 x 4.2 cm |
| Color | White |
| Altura (métrico) | 4.2 cm |
| Longitud (métrico) | 40.9 cm |
| Material | Polystyrene |
| Tipo | Laboratory Tray |
| Anchura (métrico) | 30 cm |
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Esterilidad | Non-sterile |