Learn More
Kartell™ Bandejas de poliestireno de alto impacto Plastilab™
Código de producto. 11381245
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0,4 L
0,8 L
1,4 L
1,6 L
1,9 L
2,8 L
3,8 L
5,4 L
7,8 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 20
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11381245 0,8 L cada uno
11391245 1,4 L cada uno
11371205 1,9 L cada uno
10223951 1,6 L paquete de 20
11351205 2,8 L cada uno
11311255 5,4 L cada uno
10459972 3,8 L paquete de 20
11331205 0,4 L cada uno
10142711 7,8 L paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 11381245 Proveedor Kartell™ N.º de proveedor 0570503
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6.10€
    5.88€ / paquete de 1
    Ahorro 0.22€
    3% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Aptas para alimentos y uso general de laboratorio.
  • Pies con reborde que garantizan la estabilidad.
  • No esterilizables en autoclave
Especificaciones
Capacidad (métrico) 0,8 L
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Ext.: 201 × 151 × 41 mm; int.: 150 x 100 x 30 mm
Color Blanco
Altura (métrico) 30 mm (interior), 41 mm (exterior)
Longitud (métrico) 150 mm (interior), 201 mm (exterior)
Material Poliestireno
Tipo Bandeja
Anchura (métrico) 100 mm (interior), 151 mm (exterior)
Para utilizar con Productos alimenticios y de uso general de laboratorio
N.° por paquete 20/Paq.
Forma Rectangulares
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave