Learn More
Kartell™ Bandejas de poliestireno de alto impacto Plastilab™
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0,4 L
0,8 L
1,4 L
1,6 L
1,9 L
2,8 L
3,8 L
5,4 L
7,8 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 20
Descripción
- Pies con reborde que garantizan la estabilidad.
- No esterilizables en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 1,9 L |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Ext.: 252 × 252 × 42 mm; int.: 210 x 210 x 3 mm |
| Color | Blanco |
| Altura (métrico) | 30 mm (interior), 42 mm (exterior) |
| Longitud (métrico) | 210 mm (interior), 252 mm (exterior) |
| Material | Poliestireno |
| Tipo | Bandeja |
| Anchura (métrico) | 210 mm (interior), 252 mm (exterior) |
| Para utilizar con | Productos alimenticios y de uso general de laboratorio |
| N.° por paquete | 20/Paq. |
| Mostrar más |