Learn More
Kartell™ Bandejas de poliestireno de alto impacto Plastilab™
Descripción
- Pies con reborde que garantizan la estabilidad.
- No esterilizables en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 2,8 L |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Ext.: 303 × 151 × 81 mm; int.: 240 x 90 x 70 mm |
| Color | Blanco |
| Altura (métrico) | 70 mm (interior), 81 mm (exterior) |
| Longitud (métrico) | 240 mm (interior), 303 mm (exterior) |
| Material | Poliestireno |
| Tipo | Bandeja |
| Anchura (métrico) | 90 mm (interior), 151 mm (exterior) |
| Para utilizar con | Productos alimenticios y de uso general de laboratorio |
| N.° por paquete | 1/Paq. |
| Mostrar más |