Descripción
- Las navecillas flexibles pueden doblarse en ciertos puntos para formar boquillas de vertido.
- Los fondos planos y los laterales inclinados proporcionan una transferencia precisa.
- Biológicamente inerte y resistente para diluir y debilitar ácidos, soluciones acuosas, alcoholes y bases.
- Intervalo de temperatura de -10 a 70 °C (14 a 158 °F)
- Puede utilizarse con analizadores de humedad de microondas
- Solo versión antiestática.
- 1 color, 4 tamaños.
- Paquete de 500
- Todas cuentan con la aprobación para uso alimentario de la FDA
- Desechables.
Especificaciones
Especificaciones
| Forma del fondo | Plano |
| Color | Blanco |
| Desechables | Un solo uso |
| Material | Poliestireno |
| Forma | Hexagonal |
| Esterilidad | No estéril |
| Tipo | Navecilla de pesaje antiestática |
| Para utilizar con (equipo) | Analizador de humedad por microondas |
| Longitud (métrico) | 64 mm |
| Anchura (métrico) | 51 mm |
| Mostrar más |