Learn More
Thermo Scientific™ Incubadoras microbiológicas de seguridad de protocolo avanzado Heratherm™
Código de producto. 10899990 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
66 l
104 l
178 l
381 l
702 l
Tensión:
230 V
Material:
Acero inoxidable
Acero revestido
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tensión Material Tamaño de la unidad
10899990 104 l 230 V Acero inoxidable 1 PCS
10600231 104 l 230 V Acero revestido 1 PCS
10800001 178 l 230 V Acero inoxidable 1 PCS
10440220 178 l 230 V Acero revestido 1 PCS
12645306 381 l 230 V Acero revestido 1 PCS
10261740 66 l 230 V Acero inoxidable 1 PCS
11646420 66 l 230 V Acero revestido cada uno
12675306 702 l 230 V Acero inoxidable 1 PCS
12665306 702 l 230 V Acero revestido 1 PCS
12655306 381 l 230 V Acero inoxidable 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 10899990 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 51028542
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4875.00€
    4560.00€ / paquete de 1
    Ahorro 315.00€
    6% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Consiga una seguridad excepcional al manejar muestras gracias a las incubadoras microbiológicas de seguridad de protocolo avanzado Heratherm, que incluyen una exclusiva rutina de descontaminación a 140 °C, puertas con cierre y alarmas.
Consiga una seguridad excepcional al manejar muestras gracias a las incubadoras microbiológicas de seguridad de protocolo avanzado Thermo Scientific™ Heratherm™, que incluyen una exclusiva rutina de descontaminación a 140 °C, una puerta de incubadora con cierre y alarma de acceso restringido y alarmas automáticas por exceso o defecto de temperatura. Hay disponibles modelos con exterior de acero inoxidable, que cuentan con una superficie resistente a la corrosión, sólida y fácil de limpiar que satisface las exigentes necesidades de los laboratorios farmacéuticos y clínicos.
  • La convección doble ofrece versatilidad para distintas aplicaciones (salvo en las unidades de gran capacidad); velocidad del ventilador ajustable del 0 al 100 %
  • Temporizador digital avanzado que permite programar ciclos de encendido o apagado de forma diaria o semanales
  • Interior de acero inoxidable fácil de limpiar (AISI 304)
  • Amplio intervalo de temperatura de 5 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 105 °C; adecuado para aplicaciones de secado
  • Uniformidad de temperatura de ± 0,6 °C (ventilador apagado) y entre ± 0,2 °C y 0,4 °C (ventilador a velocidad máxima) (medida a 37 °C)
  • Estabilidad de temperatura de ± 0,1 °C (medida a 37 °C)†
  • Alarma automática de exceso o defecto de temperatura
  • Interfaz de usuario intuitiva para ajustar la temperatura
  • Pantalla fluorescente de vacío, gran tamaño y fácil lectura
  • Sensor de muestras opcional que proporciona la temperatura exacta de la muestra en pantalla
  • Puerta interior de vidrio que permite ver las muestras sin alterar la temperatura
  • Puerta con cierre y con alarma de acceso restringido (salvo en las unidades de gran capacidad)
  • Tamaño excepcionalmente pequeño
†El valor presupone que el ventilador está apagado. Con el ventilador a velocidad máxima, la uniformidad es de ± 0,2 °C (51028069/51028264, 51028136/51028541), ± 0,3 °C (51028070/51028535, 51028137/51028542), y ± 0,4 °C (51028111/51028327, 51028138/51028543).
Ciclo de descontaminación de 140 °C.
  • A 140 °C, los microorganismos contaminantes se reducen al mínimo, comparable con una esterilización, en un ciclo de seis horas
  • Los elementos interiores no requieren esterilización en autoclave por separado
  • Certificada por un instituto microbiológico acreditado
Información para pedidos:
La disponibilidad puede variar según el país.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 3,67 pies cúb.
Tipo de controlador Control de microprocesador con pantalla de fluorescencia de vacío
Descripción 100 l; exterior de acero inoxidable; 230VAC
Capacidad (métrico) 104 l
Material de la cámara Stainless Steel
Convection Type Convección dual
Material Acero inoxidable
No. of Places 0
N.º de estantes 2 suministrados/16 máx.
Tipo de tapón Específico del país
Humedad relativa 25 to 90%
Intervalo de temperatura (métrico) Ambiente +5 °C a 105 °C
Tipo Incubadora microbiológica
Estabilidad de la temperatura ± 0,1 °C
Uniformidad de temperatura ±0,6 °C (ventilador apagado)
Temporizador semanal / tiempo real / hora
Dimensiones interiores (F x An x Al) 14,5 x 18,3 x 23,9 pulg (36,8 x 46,4 x 60,8 cm)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 22,2 x 25,2 x 32,3 pulg (56,5 x 64x 82 cm)
Longitud (imperial) 22,2 in
Longitud (métrico) 56,5 cm
Anchura (imperial) 25,2 in
Anchura (imperial) interior 18,3 in
Anchura (métrico) 64 cm
Anchura (métrico) interior 46,4 cm
Altura (imperial) 32,3 in
Altura (imperial) interior 23,9 in
Altura (métrico) 82 cm
Altura (métrico) interior 60,8 cm
Fondo interior (imperial) 14,5 in
Fondo interior (métrico) 36,8 cm
Peso (imperial) 123 lb
Peso (métrico) 56 kg
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz
Tensión 230 V
Vataje 1390 W
Amperaje 6,1 A
Frecuencia 50/60 Hz
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.