Learn More
Thermo Scientific™ Cabina de seguridad para productos biológicos de Clase II Herasafe™ KSP
Expulse el aire 100.000 veces más eficazmente que con los sistemas de doble filtro convencionales gracias a estas cabinas de seguridad para productos biológicos.
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Independently tested and certified to EN 12469 standard for Class II biological safety cabinets by TüV Nord. Cabinets with single-piece worktops are independently tested and certified to the DIN 12980 standard “Safety Cabinets for Handling Cytotoxic Substances. |
|---|---|
| Tipo de producto | Biosafety Cabinet |
| Nivel de ruido | 56dbA |
| Salidas | 1 duplex , cada pared lateral |
| Tomas | One duplex on each side wall. The receptacles have a load capacity of up to 5 A and are protected T 5 A fuses. When all receptacles are in use simultaneously they must not exceed the maximum total load capacity |
Descripción
Expulse el aire 100.000 veces más eficazmente que con los sistemas de doble filtro convencionales gracias a la cabina de seguridad para productos biológicos de Clase II Thermo Scientific™ Herasafe™ KSP, que incorpora la mejor tecnología de filtro y flujo de aire. Estas unidades resultan perfectas en aquellas aplicaciones en las que la seguridad y la protección son de vital importancia en instalaciones clínicas, farmacéuticas, de microbiología y de biotecnología.
Seguridad y protección
- Los filtros HEPA garantizan una máxima eficacia de filtración del 99,995 % con el tamaño de partícula más penetrante (MPPS)
- Un sistema de filtros HEPA H14 segmentados, situado directamente debajo del área de trabajo, protege los conductos de aire, las cámaras impelentes y los ventiladores interiores y ofrece una filtración de una eficiencia acumulativa del 99,99999975 % en el flujo de aire descendente y de escape.
- La monitorización con sensor de presión garantiza un flujo de aire seguro en toda la superficie de trabajo
- La tecnología digital SmartFlow™ mantiene un flujo de aire constante durante la carga normal del filtro o la obstrucción temporal del flujo de aire debida a objetos extraños
- Un sistema de alarma independiente alerta inmediatamente de cualquier obstrucción del flujo de aire
Rendimiento y funcionamiento
- Pantalla interior a la altura de los ojos en la pared posterior para la monitorización «de un vistazo» de los parámetros de seguridad
- El factor de rendimiento (PER) indica: la cabina es segura, la cabina es segura pero necesita mantenimiento, la cabina no se debe utilizar
- Los parámetros en pantalla incluyen velocidad del aire descendente, desperfectos de la cabina, hora, tiempo operativo de las luces UV-C, total de horas de funcionamiento
- Temporizador para inicio aplazado
- Función de cronómetro
- Control manual para uso dentro de la cabina que elimina los cambios de guantes antes de modificar los ajustes de la cabina
Estructura
- Ventana frontal motorizada con abertura operativa ajustable de 20 cm, inclinada a 10°
- Tecnología de motor CC que utiliza la energía de manera eficiente y genera menos calor
- Junta de ventana estanca a los aerosoles que ofrece protección adicional cuando la cabina se encuentra en modo de espera
- Ventana de guillotina frontal sin marco y ventana lateral de vidrio que ofrecen una visión despejada de toda la superficie de trabajo
- Superficie de trabajo de acero inoxidable resistente a rayaduras con surcos que atrapan los líquidos derramados
- Probadas y certificadas por TüV Nord, conforme a la norma EN 12469 correspondiente a cabinas de seguridad para productos biológicos de Clase II. Las cabinas con superficies de trabajo de una sola pieza están probadas y certificadas de manera independiente para garantizar que cumplen la norma DIN 12980 «Safety Cabinets for Handling Cytotoxic Substances» (Cabinas de seguridad para la manipulación de sustancias citotóxicas), que requiere la máxima protección para el personal, los productos y el medio ambiente.
Opciones de soporte ajustable con regulación eléctrica o manual Superficies de trabajo disponibles en módulos enteros o segmentados.
Especificaciones
| Independently tested and certified to EN 12469 standard for Class II biological safety cabinets by TüV Nord. Cabinets with single-piece worktops are independently tested and certified to the DIN 12980 standard “Safety Cabinets for Handling Cytotoxic Substances. | |
| 56dbA | |
| One duplex on each side wall. The receptacles have a load capacity of up to 5 A and are protected T 5 A fuses. When all receptacles are in use simultaneously they must not exceed the maximum total load capacity | |
| 20cm ; 77.3cm max | |
| H14 HEPA EN 1822 | |
| 50 Kg (One-piece Work Surface), 25 Kg (Single Segmented Work Surface) | |
| Up to 4 installed through access ports; up to 6 additional factory-installed on rear | |
| H14 HEPA EN 1822, 99.995% MPPS |
| Biosafety Cabinet | |
| 1 duplex , cada pared lateral | |
| 69.3 in. | |
| 99.995 % a 0.3 m de tamaño de partícula | |
| ACCESO 4 ( 2 en cada pared lateral ) | |
| 1760 mm | |
| Up to 4 may be installed through access ports (2 on each side). Up to 6 more may be factory installed on rear wall (optional) |