Learn More
Thermo Scientific™ Herasafe™ KS Options and Accessories
Código de producto. 11891591 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Cesta de utilidades
Cestillo de empleo general para su uso con barras de colgar
Módulo de superficie de trabajo indentada
Módulo de superficie de trabajo plana
Superficie de trabajo amortiguada por vibración
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto unitSize
11891591 Módulo de superficie de trabajo plana cada uno
11861601 Superficie de trabajo amortiguada por vibración cada uno
10627824 Módulo de superficie de trabajo plana cada uno
10310364 Módulo de superficie de trabajo indentada cada uno
10460484 Cesta de utilidades cada uno
10062402 Módulo de superficie de trabajo indentada cada uno
11871601 Superficie de trabajo amortiguada por vibración 1 PCS
11881591 Módulo de superficie de trabajo plana 1 PCS
11811601 Módulo de superficie de trabajo indentada cada uno
10134173 Módulo de superficie de trabajo indentada cada uno
10224354 Cestillo de empleo general para su uso con barras de colgar 1 PCS
10015133 Módulo de superficie de trabajo plana cada uno
10499553 Módulo de superficie de trabajo indentada cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Código de producto. 11891591 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 50073667
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    301.00€
    282.00€ / paquete de 1
    Ahorro 19.00€
    6% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Superficies de trabajo, transiciones de escape y cestas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Módulo de superficie de trabajo plana de 600 mm de ancho (316SS)
Tipo de producto Módulo de superficie de trabajo plana
Anchura exterior (métrico) 600 mm
Material de la carcasa 316 SS
Anchura (métrico) 600 mm