Learn More
Thermo Scientific™ Cabinas de seguridad para productos biológicos Herasafe™ 2030i
Código de producto. 15913130 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Salidas:
2 en la pared trasera
4 en la pared trasera
Descripción:
Herasafe 2030i, 0,9 m, con abertura de guillotina de 200 mm, luz UV de haces cruzados en las paredes laterales.
Herasafe 2030i, 0,9 m, con abertura de guillotina de 200 mm, sin opciones.
Herasafe 2030i, 1,2 m, con abertura de guillotina de 200 mm, luz UV de haces cruzados en las paredes laterales.
Herasafe 2030i, 1,2 m, con abertura de guillotina de 200 mm, sin opciones.
Herasafe 2030i, 1,5 m, con abertura de guillotina de 200 mm, sin opciones.
Herasafe 2030i, 1,5m, con abertura de la guillotina de 200 mm, luz UV de haces cruzados en las paredes laterales.
Herasafe 2030i, 1,8 m, con abertura de guillotina de 200 mm, luz UV de haces cruzados en las paredes laterales.
Herasafe 2030i, 1,8 m, con abertura de guillotina de 200 mm, sin opciones.
Tamaño de la unidad:
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Salidas Descripción Tamaño de la unidad
15913130 4 en la pared trasera Herasafe 2030i, 1,8 m, con abertura de guillotina de 200 mm, luz UV de haces cruzados en las paredes laterales. cada uno
15943120 2 en la pared trasera Herasafe 2030i, 0,9 m, con abertura de guillotina de 200 mm, sin opciones. cada uno
15953120 2 en la pared trasera Herasafe 2030i, 1,2 m, con abertura de guillotina de 200 mm, sin opciones. cada uno
15963120 4 en la pared trasera Herasafe 2030i, 1,5 m, con abertura de guillotina de 200 mm, sin opciones. cada uno
15973120 4 en la pared trasera Herasafe 2030i, 1,8 m, con abertura de guillotina de 200 mm, sin opciones. cada uno
15983120 2 en la pared trasera Herasafe 2030i, 0,9 m, con abertura de guillotina de 200 mm, luz UV de haces cruzados en las paredes laterales. cada uno
15993120 2 en la pared trasera Herasafe 2030i, 1,2 m, con abertura de guillotina de 200 mm, luz UV de haces cruzados en las paredes laterales. cada uno
17800325 4 en la pared trasera Herasafe 2030i, 1,5m, con abertura de la guillotina de 200 mm, luz UV de haces cruzados en las paredes laterales. cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 15913130 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 51032331
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26140.00€
    25071.00€ / paquete de 1
    Ahorro 1069.00€
    4% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Herasafe 2030i BÁSICO, BSC sin configuración según EN12469, 230 V, 50 Hz. Herasafe 2030i CONFIGURADO para incluir haces cruzados inteligentes UV. Funciones de seguridad adicionales para una protección máxima y una interfaz gráfica del usuario que facilita el manejo.
La serie de cabinas de seguridad biológica Herasafe 2030i aprovecha el legado del liderazgo mundial en diseño de BSC con innovaciones que optimizan la prevención de la contaminación, la comodidad del usuario y la gestión de la información para ofrecer las cabinas de clase II más avanzadas tecnológicamente disponibles.
Equipado con funciones de automonitorización inteligentes, una intuitiva interfaz gráfica de pantalla táctil y conectividad integrada para conservar los esenciales datos de rendimiento, el sistema HeraSafe 2030i ofrece un rendimiento de precisión inigualable para complejas aplicaciones de cultivo celular y otros trabajos delicados que requieren que se garantice la seguridad del producto, el personal y del medio ambiente.
  • Interfaz de pantalla táctil GUI
  • Iluminación interior de LED
  • Salida de datos compatible con la nube
  • Luz UV de haces cruzados autoajustable
  • Reposabrazos ergonómicos (opcional).
  • Acceso versátil SmartPort
  • Compensación automática SmartFlow Plus.
  • Interior de acero inoxidable 316.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Herasafe 2030i, 1,8 m, con abertura de guillotina de 200 mm, luz UV de haces cruzados en las paredes laterales.
Certificaciones/conformidad EN 12469
Material de la cámara Acero inoxidable (316)
Tipo de producto Cabina de seguridad para productos biológicos
Modelo Herasafe 2030i
Salidas 4 en la pared trasera
Abertura de guillotina (métrico) 200 mm
Anchura exterior (imperial) 74,8 in
Pantalla Interfaz gráfica de usuario de 7 pulg
Eficacia de filtro 0,99995
Tipo de filtro H14 HEPA
Anchura exterior (métrico) 1900 mm
Incluye Luz UV de haces cruzados en las paredes laterales
Consumo energético (modo de flujo reducido) 80 W/h
Iluminación LED
Puertos 2 a cada lado más Smart Ports
Abertura de guillotina (imperial) 7,8 in
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 800 x 1900 x 1536
Frecuencia 50/60 Hz
Fondo exterior (métrico) 800
Peso neto (métrico) 280 kg
Peso con embalaje (métrico) 315 kg
Requisitos eléctricos 230 V
Consumo energético (punto de ajuste de funcionamiento) 251 W/h