Learn More
Thermo Scientific™ Soportes de suelo para cabinas de flujo laminar Heraguard™ ECO
Código de producto. 10101293 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Barra reposapiés
Ruedecillas
Soporte de suelo
Soporte de suelo ajustable
Soporte de suelo con regulación electrónica de la altura
Para utilizar con (equipo):
Heraguard ECO 0.9
Heraguard ECO 0.9, Herasafe 2025 0.9, MSC Advantage 0.9
Heraguard ECO 1.2
Heraguard ECO 1.2, Herasafe 2025 1.2, MSC Advantage 1.2
Heraguard ECO 1.5
Heraguard ECO 1.5, Herasafe 2025 1.5, MSC Advantage 1.5
Heraguard ECO 1.8, 1.8/95
Heraguard ECO 1.8, 1.8/95, Herasafe 2025 1.8, MSC Advantage 1.8
Soportes fijos y ajustables manualmente, Herasafe 2025, MSC Advantage, Heraguard ECO
Soportes sin regulación eléctrica de 0,9 m, Herasafe 2025 0.9, MSC Advantage 0.9, Heraguard ECO 0.9
Soportes sin regulación eléctrica de 1,5 m, Herasafe 2025 1.5, MSC Advantage 1.5, Heraguard ECO 1.5
Soportes sin regulación eléctrica de 1,8 m, Herasafe 2025 1.8, MSC Advantage 1.8, Heraguard ECO 1.8, 1.8/95
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 4
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
10101293 Soporte de suelo con regulación electrónica de la altura Heraguard ECO 1.2, Herasafe 2025 1.2, MSC Advantage 1.2 cada uno
10294014 Soporte de suelo ajustable Heraguard ECO 1.5 cada uno
10244394 Barra reposapiés Soportes sin regulación eléctrica de 0,9 m, Herasafe 2025 0.9, MSC Advantage 0.9, Heraguard ECO 0.9 cada uno
11539915 Barra reposapiés Soportes sin regulación eléctrica de 1,8 m, Herasafe 2025 1.8, MSC Advantage 1.8, Heraguard ECO 1.8, 1.8/95 cada uno
10546074 Soporte de suelo con regulación electrónica de la altura Heraguard ECO 1.5, Herasafe 2025 1.5, MSC Advantage 1.5 cada uno
10470484 Soporte de suelo Heraguard ECO 0.9 cada uno
10060514 Soporte de suelo con regulación electrónica de la altura Heraguard ECO 0.9, Herasafe 2025 0.9, MSC Advantage 0.9 cada uno
10019882 Soporte de suelo Heraguard ECO 1.8, 1.8/95 1 PCS
10690394 Soporte de suelo ajustable Heraguard ECO 1.8, 1.8/95 1 PCS
11509935 Ruedecillas Soportes fijos y ajustables manualmente, Herasafe 2025, MSC Advantage, Heraguard ECO paquete de 4
10621154 Soporte de suelo Heraguard ECO 1.2 cada uno
10703605 Barra reposapiés Soportes sin regulación eléctrica de 1,5 m, Herasafe 2025 1.5, MSC Advantage 1.5, Heraguard ECO 1.5 cada uno
10706255 Soporte de suelo Heraguard ECO 1.5 1 PCS
10090163 Soporte de suelo con regulación electrónica de la altura Heraguard ECO 1.8, 1.8/95, Herasafe 2025 1.8, MSC Advantage 1.8 cada uno
10603955 Soporte de suelo ajustable Heraguard ECO 0.9 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Código de producto. 10101293 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 50109314
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5720.00€
    5470.00€ / paquete de 1
    Ahorro 250.00€
    4% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Elija entre soportes de suelo fijos, manuales y ajustables eléctricamente para la cabina de flujo laminar Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO.
Diferentes soportes de suelo para las cabinas de flujo laminar Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO: fijos, manuales y ajustables eléctricamente.
†Gracias a los motores de CC, las cabinas de flujo laminar Heraguard ECO consumen menos energía, por lo que emiten menos calor en el laboratorio en comparación con las tradicionales cabinas de flujo laminar de motor de CA. Según los datos de pruebas internas y del University of Michigan Field Study, publicado en American Biotechnology Laboratory.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Heraguard ECO 1.2, Herasafe 2025 1.2, MSC Advantage 1.2
Descripción Altura de trabajo ECO de 760 mm a 960 mm con memoria para tres alturas
Tipo de producto Soporte de suelo con regulación electrónica de la altura
Altura global (métrico) Entre 680 y 880 mm
Working Height 750 to 950 mm