Learn More
Thermo Scientific™ Serie de centrífugas Heraeus™ Megafuge™ 40
Procese más tubos cónicos de 50 ml y tubos de muestras de sangre con una centrífuga que ofrece una capacidad, unas características ergonómicas y un valor excepcionales para el procesamiento de muestras sistemático.
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Conforme con IVD, IEC 61010-1, IEC 61010-2-202, IEC 61010-2-101. Aprobación UL, CE, CSA, bioseguridad certificada. |
|---|---|
| Tipo de controlador | Microprocesador |
| Capacidad | 4 x 1000 ml (4 l) |
| RCF máx. | 25314 xg |
| Vel. máx | 15200 rpm |
Descripción
Procese un 40 % más de tubos cónicos de 50 ml o un 100 % más de tubos de muestras de sangre con la centrífuga Thermo Scientific™ Heraeus™ Megafuge™ 40, la cual ofrece una capacidad, unas características ergonómicas y un valor excepcionales para el procesamiento de muestras sistemático en unidades de sobremesa. Las innovaciones de diseño exclusivas permiten un uso diario sin riesgos, fácil y cómodo.
Facilidad de uso:- Controles intuitivos que simplifican el uso con información detallada sobre una amplia variedad de parámetros de funcionamiento y estados de procesamiento para lograr un rendimiento óptimo.
- Cierre de tapa motorizado exclusivo que facilita el cierre y bloqueo de la tapa de la centrífuga con un solo dedo, incluso en mesas altas.
Sistema de rotores Thermo Scientific™ Auto-Lock™ III:
- Sistema de bloqueo de seguridad que permite instalar e intercambiar rotores con solo pulsar un botón.
- Permite ahorrar tiempo al cambiar de una aplicación a otra.
- Fácil acceso a la cámara del rotor para agilizar la limpieza, conseguir un entorno de trabajo más saludable y prolongar la vida útil de la unidad.
Sistema de sellado de cestillos Thermo Scientific™ ClickSeal™:
- Solución de biocontención que sella con un clic y elimina las tapas de rosca y las pinzas complicadas.
- Apertura y cierre con una mano que no daña los guantes.
- Certificación de CAMR™, Porton Down, Reino Unido.
Tecnología Thermo Scientific™ SMARTSpin™:
- El avanzado sistema de gestión de rotores optimiza la aceleración, el frenado y el desequilibrio residual de la carga de cada opción de rotor y cestillo.
- El sistema optimiza la seguridad y mejora las separaciones.
Diseño para ahorrar espacio:
- Dimensiones compactas que optimizan el área de trabajo.
- Altura ergonómica y diseño curvado que garantizan una carga y descarga fácil de las muestras, además de una limpieza sencilla.
Eficiencia energética extraordinaria:
- Hasta un 40 % de ahorro en el consumo energético según los protocolos estándar del sector, como la separación estándar de los componentes de la sangre o el procesamiento de tubos cónicos.
Modelo ventilado Megafuge 40:
- Dimensiones: 67 x 56,5 x 36 cm (L x An x Al) [90 cm de altura con tapa abierta] (26,4 x 22,2 x 14,2 pulg [35,4 pulg con tapa abierta])
- Peso neto: 86 kg (189,6 lb)
Modelo refrigerado Megafuge 40R:
- Sistema de refrigeración sin CFC
- Intervalo de temperatura: De -10° a +40 °C
- Función de preenfriamiento con botón directo
- 67 × 74,5 × 36 cm (L x An x Al) [90 cm de altura con tapa abierta] (26,4 × 29,3 × 14,2 pulg [35,4 pulg con tapa abierta])
- Peso neto: 116 kg (255,7 lb)
Información para pedidos:
Existe una amplia gama de rotores para sus requisitos de procesamiento rutinario diario. Maximice el rendimiento con los ligeros rotores de fibra de carbono Thermo Scientific Fiberlite™, que ofrecen versatilidad, velocidad y un diseño resistente y sin corrosión. Todos los rotores y adaptadores se venden por separado.
Incluye:
Tecnología Smartspin. (Los rotores, adaptadores y tubos se deben solicitar por separado para adaptarlos a su aplicación).
Recomendado para:
- Cultivo celular
- Procesamiento de sangre
- Microplacas
Especificaciones
| Conforme con IVD, IEC 61010-1, IEC 61010-2-202, IEC 61010-2-101. Aprobación UL, CE, CSA, bioseguridad certificada. | |
| 4 x 1000 ml (4 l) | |
| 15200 rpm | |
| digital | |
| 6 programas, acceso directo | |
| 26.4 pulg | |
| 14.2 pulg | |
| 36 cm | |
| 230 V 50/60 Hz | |
| 50/60 Hz |
| Microprocesador | |
| 25314 xg | |
| Megafuge™ | |
| Motor de inducción sin escobillas de perfil bajo, directo | |
| 9 h 99 min. y función HOLD | |
| 67 cm | |
| 35.4 pulg | |
| 90 cm | |
| 230 V |