Descripción
Ayude a garantizar una calidad del aire de Clase 100 medible con los filtros HEPA de recambio Thermo Scientific™.
Filtros HEPA
- filtrado al 99,97 % a 0,3 μm
- Compatibles con todas las estufas microbiológicas Thermo Scientific™ Forma™ serie II 3110, Thermo Scientific™ Steri-Cycle™ y Forma™ serie 310 (con opción de sistema de filtrado HEPA)
- El filtro de la cámara principal está disponible de forma independiente o integrado en un grupo con otros filtros en línea de la cámara
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Filtro HEPA principal, paquete económico (4/paquete) |
| Para utilizar con (equipo) | Para modelos con camisa de agua, modelos Steri-cycle y de calor directo (31X, 32X, 37X y 38X) y estufas microbiológicas de la serie 8000 |
| Iluminación | LED |
| Tipo | Accesorio, filtro HEPA de repuesto |