Learn More
AHLSTROM HemaSep™ Tarjeta perforada
Descripción
HemaSep™ está disponible en dos formatos y su tecnología basada en fibras permite la separación eficaz de diferentes volúmenes de sangre completa sin diluir. HemaSep™ La tarjeta perforada permite la separación de hasta 100 μL de sangre. La tarjeta es adecuada para perforación manual o automática con equipo robótico.
Las áreas clave de uso incluyen:
- Bienestar y biomarcadores
- Detección de enfermedades infecciosas para aplicaciones humanas y veterinarias
- Estudios preclínicos y clínicos
- Farmacocinética y metabolismo de fármacos
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Tarjeta de recogida y transporte de muestras |
| Closure Included | No |
| Graduated | No |
| Material | Mezcla de fibra de alta pureza |
| Forma | Rectangulares |
| Esterilidad | No estéril |
| Capacidad (métrico) | 100 μL/área de la muestra |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Color | Blanco |
| Para utilizar con (equipo) | Perforadora automática |
| Mostrar más |