Learn More
Heidolph™ Rodillos tensores conectados
Código de producto. 10099400
Change view
Click to view available options
Tensión:
115/230 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tensión unitSize
10099400 115/230 V cada uno
1 options
Código de producto. 10099400
Marca: Heidolph™ 5498100000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso con Vibramax 100 y Rotamax 120
Fijación con 2 rodillos tensores
Información de órdenes
dimType
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tensión 115/230 V
Tipo de producto Rodillo tensor conectado