Learn More
Heidolph™ Sensor Hei-PLATE, paquete básico Core+
Código de producto. 17585586 Tienda Heidolph Instruments Productos
Cambiar vista
Click to view available options
tipo de tapón:
Varios estilos
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. tipo de tapón Tamaño de la unidad
17585586 Varios estilos cada uno
1 options
Código de producto. 17585586 Proveedor Heidolph™ N.º de proveedor 5062115000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1345.00€
    1028.00€ / paquete de 1
    Ahorro 317.00€
    23% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El paquete básico del sensor Hei-PLATE Core+ incluye un agitador magnético y un sensor pt1000.
Incluye:
  • Agitador magnético Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core+ (145 mm de diámetro)
    • Calentamiento rápido y preciso
    • Sin exceso de temperatura
    • Trabajo sencillo con muestras
  • Sensor de temperatura PT1000 para una regulación precisa de la temperatura
  • También disponible con placa de 135 mm bajo solicitud
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de la placa superior Aleación de aluminio
Tensión 115/230 V
Tamaño 145 mm (Diám)
Temperatura (métrico) 20 °C a 300 °C, Ambiente a 300 °C
máx. (imperial) 68 °F a 572 °F, ambiente a 572 °F
Peso (imperial) 6.6 lb.
Peso (métrico) 3,0 kg
Tipo Placa calefactora con agitación
Forma Redondo
Carga máx. de muestra 25 kg
tipo de tapón Varios estilos
N.º de posiciones Varios
Tamaño máx. del recipiente 20 L
Garantía 3 años
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 0,168 x 0,299 x 0,101 m
Certificaciones/conformidad Certificación CE
Pantalla LCD