Learn More
Heidolph™ Sensor Hei-PLATE, paquete avanzado Core+
Código de producto. 17595586 Tienda Heidolph Instruments Productos
Cambiar vista
Click to view available options
tipo de tapón:
Varios estilos
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. tipo de tapón Tamaño de la unidad
17595586 Varios estilos cada uno
1 options
Código de producto. 17595586 Proveedor Heidolph™ N.º de proveedor 5062115100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1445.00€
    1185.00€ / paquete de 1
    Ahorro 260.00€
    17% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
El paquete avanzado de sensor Hei-PLATE Core+ incluye un agitador magnético, un sensor pt1000, un portasensor pt1000 y una cubierta protectora de silicona.
Incluye:
  • Agitador magnético Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core+ (145 mm de diámetro)
    • Calentamiento rápido y preciso
    • Sin exceso de temperatura
    • Para un trabajo sencillo con muestras
  • Sensor de temperatura PT1000 para una regulación precisa de la temperatura
  • Soporte PT1000 con dispositivo de cable para fijar de forma segura el sensor de temperatura
  • Cubierta protectora de silicona para una protección más duradera del agitador magnético
  • También disponible con placa de 135 mm bajo solicitud
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de la placa superior Aleación de aluminio
Tensión 115/230 V
Tamaño 145 mm (Diám)
Temperatura (métrico) 20 °C a 300 °C, Ambiente a 300 °C
máx. (imperial) 68 °F a 572 °F, ambiente a 572 °F
Peso (imperial) 6.6 lb.
Peso (métrico) 3,0 kg
Tipo Placa calefactora con agitación
Forma Redondo
Carga máx. de muestra 25 kg
tipo de tapón Varios estilos
N.º de posiciones Varios
Tamaño máx. del recipiente 20 L
Garantía 3 años
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 0,168 x 0,299 x 0,101 m
Certificaciones/conformidad Certificación CE
Pantalla LCD