Descripción
Incluye:
- Agitador magnético Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core+.
- Calentamiento rápido y preciso
- Sin exceso de temperatura
- Suave con la muestra
- PT1000: permite una regulación precisa de la temperatura.
- Bloques Heat-On: garantizan una transferencia de calor óptima sin el uso de agua ni aceite.
- Consejo de aplicación: Llene el matraz (no en el ámbito de entrega) a mitad de camino para evitar la pérdida de disolvente.
- Completa el sistema como un condensador de alto rendimiento que se utiliza sin el uso de agua.
- El rendimiento es óptimo para volúmenes de disolventes de hasta 125 ml o 1 l, según el modelo.
Especificaciones
Especificaciones
| Material de la placa superior | Aleación de aluminio |
| Tensión | 115/230 V |
| Modelo | Paquete de reflujo Hei-PLATE Core+ |
| Temperatura (métrico) | 20 °C a 300 °C, Ambiente a 300 °C |
| Tipo | Placa calefactora con agitación |
| Forma | Redondo |
| Carga máx. de muestra | 25 kg |
| tipo de tapón | Varios estilos |
| N.º de posiciones | Varios |
| Tamaño máx. del recipiente | 1 L |
| Mostrar más |