Learn More
Heidolph™ Núcleo Hei-PLATE Mix 'n' Heat
Código de producto. 17555586 Tienda Heidolph Instruments Productos
Cambiar vista
Click to view available options
tipo de tapón:
Varios estilos
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. tipo de tapón Tamaño de la unidad
17555586 Varios estilos cada uno
1 options
Código de producto. 17555586 Proveedor Heidolph™ N.º de proveedor 5061110000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1100.00€
    837.00€ / paquete de 1
    Ahorro 263.00€
    23% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
De acuerdo con el lema Solo agite y caliente, se diseñó nuestro modelo de nivel básico Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core con dos mandos giratorios para permitir el acceso directo a las dos funciones principales.
  • De acuerdo con el lema «Solo agite y caliente», se diseñó nuestro modelo de nivel básico Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core con dos mandos giratorios para permitir el acceso directo a las dos funciones principales. La velocidad y la temperatura se establecen mediante una báscula. Los valores máximos son de 1400 rpm y 300 °C.
  • Este agitador magnético es muy fácil de usar y está equipado con las características de seguridad más relevantes. La gran distancia de seguridad entre la placa calefactora y los elementos de control, así como el indicador de calor residual óptico a temperaturas de > 50 °C, protege contra las quemaduras. Una ayuda de transporte en la parte inferior garantiza un transporte seguro.
  • La función de calentamiento se puede activar por separado y se indica mediante el encendido del botón LED.
  • La superficie patentada de Kera-Disk™, fabricada con aluminio anodizado, es resistente a productos químicos y a arañazos, y tiene un diámetro de 145 mm. Este tamaño exclusivo lo hace adecuado para su uso con numerosos accesorios y muestras en un espacio reducido. El material utilizado también permite tiempos de calentamiento más rápidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de la placa superior Aleación de aluminio
Tensión 115/230 V
Tamaño 145 mm (Diám)
Temperatura (métrico) 20 °C a 300 °C, Ambiente a 300 °C
máx. (imperial) 68 °F a 572 °F, ambiente a 572 °F
Peso (imperial) 6.6 lb.
Peso (métrico) 3,0 kg
Tipo Placa calefactora con agitación
Forma Redondo
Carga máx. de muestra 25 kg
tipo de tapón Varios estilos
N.º de posiciones Varios
Tamaño máx. del recipiente 20 L
Intervalo de agitación De 100 a 1400 rpm
Garantía 3 años
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 0,168 x 0,299 x 0,101 m
Certificaciones/conformidad Certificación CE
Pantalla TFT