Learn More
Heidolph™ Mezcla HEI-PLATE de 20 l
Código de producto. 17535596 Tienda Heidolph Instruments Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
20 L
Velocidad:
De 100 a 1400 rpm
Tensión:
115/230 V
Diámetro (métrico):
145 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad Velocidad Tensión Diámetro (métrico) unitSize
17535596 20 L De 100 a 1400 rpm 115/230 V 145 mm cada uno
1 options
Código de producto. 17535596 Proveedor Heidolph™ N.º de proveedor 5065410000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
El agitador magnético de mezcla Hei-PLATE 20 l sin función de calentamiento es ideal para aplicaciones de hasta 20 l, y puede agitar suavemente la solución en un intervalo de velocidad de 100 a 1400 rpm.
  • Agite hasta 20 l sin calefacción
  • Basado en nuestra serie comprobada de agitadores magnéticos con función de calentamiento, la mezcla Hei-PLATE de 20 l se ha desarrollado especialmente para aplicaciones con sustancias termolábiles, ya que este modelo no tiene calefacción.
  • El agitador magnético de mezcla Hei-PLATE 20 l sin función de calentamiento es ideal para aplicaciones de hasta 20 l, y puede agitar suavemente la solución en un intervalo de velocidad de 100 a 1400 rpm.
  • La velocidad de rotación aumenta lentamente hasta alcanzar el valor deseado. Esto evita salpicaduras, arranques irregulares o saltos de la varilla de agitación.
  • La placa patentada de Kera-Disk™, fabricada con aluminio con revestimiento cerámico, es resistente a productos químicos y a arañazos, y tiene un diámetro de 145 mm. Este tamaño exclusivo lo hace adecuado para su uso con muchos accesorios y muestras en un tamaño reducido.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Velocidad De 100 a 1400 rpm
Posiciones de agitación. 11
Material de la placa superior Aleación de aluminio
Capacidad 20 L
Pantalla TFT
Forma Redondo
Tensión 115/230 V
Vataje 800 W
Diámetro (imperial) 5.7 in.
Diámetro (métrico) 145 mm
Tipo de tapón Varios estilos
Material Aluminio
Modelo Mezcla HEI-PLATE de 20 l
Tipo Agitador magnético
Peso (imperial) 6.6 lb.
Peso (métrico) 3,0 kg