Learn More
Kartell™ Garrafas de cuello ancho de material resistente
Descripción
Fabricado en HDPE para mayor tenacidad y durabilidad. Kartell™ Los Carboys de boca ancha y paredes pesadas proporcionan una capacidad fácil de llenado y vaciado.
Frasco sólido, ideal para líquidos o polvos.
Cuello ancho para facilitar el llenado y vaciado. Inserte el sello para un cierre completamente a prueba de fugas. Los tapones se pueden cablear para mayor seguridad. La barra Tommy tiene asas de 10 l para facilitar la liberación. Asas de transporte desmontables
Cuello ancho para facilitar el llenado y vaciado. Inserte el sello para un cierre completamente a prueba de fugas. Los tapones se pueden cablear para mayor seguridad. La barra Tommy tiene asas de 10 l para facilitar la liberación. Asas de transporte desmontables
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (imperial) | 338,14 oz |
| Capacidad (métrico) | 10 L |
| Certificaciones/conformidad | CCD 077; SW-CDC-001501; EN-8-1007-22-0912 |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Mouth Style | Ancha |
| Tipo de producto | Frasco de cuello ancho con tapón y tapón de inserción |