Learn More
Cole-Parmer™ Abrazaderas de extensión de tres dientes de alta resistencia
Código de producto. 11795459 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
32 mm
50 mm
61 mm
103 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
11795459 103 mm 1 PCS
11725439 50 mm 1 PCS
11705469 61 mm cada uno
11715469 32 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11795459 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 0802116
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Sujete de forma segura matraces, vasos de precipitados y buretas con estas pinzas de extensión. Las pinzas de extensión de tres dientes de alta resistencia cuentan con un innovador diseño de horquilla cerrado que minimiza la contaminación y la corrosión de los componentes internos y resulta fácil de limpiar y descontaminar.
El diseño permite el uso de toda la profundidad de la abrazadera. – Sin resortes ni mecanismos internos que estorben. Elija el estilo de ajuste único para uso estándar donde una punta o dedo se ajusta usando una tuerca de mariposa, mientras que la otra punta permanece estacionaria o, para una abrazadera más versátil, elija el estilo de ajuste doble. Mediante el uso de tornillos de mariposa, los dientes se pueden ajustar fácilmente en un intervalo más amplio. La altura de los dientes de estas pinzas permite que sean ideales para sujetar y asegurar instrumental de vidrio con juntas de vidrio esmerilado con precisión.
  • Disponible en 3 tamaños, pequeño, mediano y grande.
  • Fabricadas con cinc niquelado
  • Se suministra con fundas de vinilo antideslizantes o, para temperaturas superiores a 100 C, cubiertas °de fibra de vidrio.
  • Ideal para objetos de forma irregular
  • Se debe adquirir un soporte adicional con el fin de acoplar las pinzas a bastidores de laboratorio, soportes u otros aparatos.
Especificaciones
Cantidad 1 unidad
Tipo Pinzas de uso general
Material Zinc niquelado
Diámetro (métrico) 103 mm
Longitud (métrico) 260,35 mm
Tamaño Grande
Tamaño (métrico) del asa 102,87 mm