Learn More
Fisherbrand™ Manta calefactora
Código de producto. 10884191 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
250 ml
500 ml
1 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10884191 250 ml cada uno
10733002 1 l cada uno
10200260 500 ml cada uno
10332290 50 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10884191
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Utilice estos elementos de calefacción con controladores incorporados para una gran variedad de aplicaciones. Las mantas térmicas Fisherbrand™ se suministran en cajas metálicas con un exclusivo flujo de aire que mantiene la parte exterior fría al tacto.
  • Pantalla con toma de tierra y protegida con doble fusible
  • Los cartuchos del elemento de calefacción son reemplazables
  • No son necesarios controladores externos
  • Luces indicadoras de encendido de calefactor y de alimentación
  • Temperatura máxima del elemento de 450 °C
Especificaciones
Tipo de controlador Integrado
Capacidad (métrico) 250 ml
Tensión 230 V
Requisitos eléctricos 230 V
Incluye Controlador
Material Caja metálica
Forma Redondo
Vataje 150 W
Tipo de producto Manta calefactora
Temperatura (métrico) 450 °C
Frecuencia 50 Hz