Learn More
Fisherbrand™ Contador de colonias eCount™
Código de producto. 15253305 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de pantalla:
Digital
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de pantalla Tamaño de la unidad
15253305 Digital cada uno
1 options
Código de producto. 15253305
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Combina un contador electrónico multifunción con un Sharpie™ Bolígrafo para marcar y evitar que se olviden colonias de doble conteo. El eCount™ Colony Counter tiene un cuerpo liviano y ergonómico, equilibrado para una fácil manipulación. Los marcadores de colores diferentes pueden cambiarse fácilmente para mayor versatilidad en el marcado.
  • Sharpie Bolígrafo para marcar placas de Petri para evitar que se falten colonias o se cuenten dos veces
  • Ahorra vida de batería
  • Verifique cada cuenta con un pitido o un LED parpadeante
  • En primer lugar, realice la cuenta atrás para verificar la precisión
  • Muestra el total de todos los recuentos (hasta 32 recuentos individuales)
  • Guarda en la memoria hasta 32 recuentos individuales
  • Desactiva el contador para poder escribir totales y notas
  • Incluye una punta fina Sharpie bolígrafo y soporte con peso
Especificaciones
Tipo de producto Contador de colonias (digital)
Tipo de pantalla Digital
Longitud (imperial) 7,5 in
Longitud (métrico) 19cm