Learn More
Fisherbrand™ Sellador térmico con cortador
Código de producto. 15350360 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Descripción:
Cont. Conector de Europa/Israel
Enchufe del Reino Unido
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Descripción unitSize
15350360 Enchufe del Reino Unido 1 PCS
15360360 Cont. Conector de Europa/Israel cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15350360
Selle bolsas, hojas o tubos de forma rápida y eficaz. El sellador térmico con cortador incorpora un elemento calefactor seguro que solo está caliente cuando está en uso. La perilla de sincronización permite ajustar la duración del sellado. La unidad de 450 W (220/230 VCA) incluye un kit de piezas de repuesto. Disponible con enchufe para Reino Unido o Europa.
Selle bolsas, hojas o tubos de forma rápida y eficaz. El sellador térmico con cortador Fisherbrand™ incorpora un elemento de calefacción seguro que solo está caliente cuando está en uso. El mando de temporización permite ajustar la duración del sellado. La unidad de 450 W (220/230 VCA) incluye un kit de piezas de repuesto. Disponible con enchufe para Reino Unido o Europa.
  • Selle bolsas de polietileno o polipropileno, hojas o tubos planos de 0,01 a 0,8 mm de grosor.
  • La hoja deslizante elimina el exceso de material a 19 mm de la junta.
  • El elemento calefactor mide 310 mm de largo y solo está caliente cuando se sella.
  • La perilla de sincronización asegura un sellado seguro.
    • Simplemente gire la perilla para ajustar el tiempo (de 1 a 8 segundos)
    • Presione el asa hacia abajo.
    • Retírelo cuando la luz indique que el ciclo ha finalizado.
  • Incluye kit de piezas de repuesto (los kits de piezas de repuesto adicionales se pueden solicitar por separado):
    • Dos cuchillas adicionales
    • Dos elementos calefactores adicionales
    • Dos paños de PTFE adicionales
Especificaciones
Tipo Sellador de bolsas comerciales
Dimensiones (Pr x An x Al) 446 × 86 × 166 mm (cerrado)
Para utilizar con (equipo) Bolsas, hojas o tubos planos de polietileno o polipropileno
Incluye Kit de piezas de repuesto (dos palas, dos elementos de calefacción y dos paños de PTFE) y cable de alimentación de 153 cm
Tiempo de sellado Ajustable, de 1 a 8 segundos
Descripción Enchufe del Reino Unido