Learn More
Ansell Mascarillas estériles de estilo plegada Kimtech Pure™ M3
Código de producto. 15691692
Cambiar vista
Click to view available options
Fastening Type:
Lazos
Sujeciones en las orejas
Incluye:
Lazos suaves de 7 in.
Lazos suaves de 9 in.
Sujeciones en las orejas tejidos
Tamaño de la unidad:
200 PCS
paquete de 200
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Fastening Type Incluye Tamaño de la unidad
15691692 Sujeciones en las orejas Sujeciones en las orejas tejidos paquete de 200
11715505 Lazos Lazos suaves de 7 in. 200 PCS
11393892 Lazos Lazos suaves de 9 in. paquete de 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15691692 Proveedor Ansell N.º de proveedor 62470
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Incorporan una cara interna no irritante BiCoSof™ y un portaobjetivos de aluminio plegable
Las mascarillas estériles cuentan con un revestimiento interior no irritante BiCoSof™ y una pieza nariz de aluminio flexible. Disponibles con lazos para las orejas o lazos suaves.
  • Esterilizadas con radiación gamma en 10-6
  • Blancas con lazos o sujeciones suaves para las orejas
  • Capa externa de película de polietileno perforada para proporcionar protección contra la contaminación
  • La unión de poliéster y los medios de filtro de poliéster ofrecen una eficacia de filtración de bacterias del 91.9 % y una eficacia de filtración de partículas del 93.1 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Máscara facial para sala blanca
Color Blanco
Fastening Type Sujeciones en las orejas
Material Polietileno
Tamaño Estándar
Esterilidad Estéril
Modelo Plisado, 62470
Certificaciones/conformidad ISO 14001, ISO 9001; CE sencillo; solo uso industrial
Cleanroom Class Clase 1 (ISO 3)
Desechables Un solo uso
Eficacia de filtro 89 % (PFE), 94 % (BFE)
Incluye Sujeciones en las orejas tejidos
Sin látex Sí
Tamaño de poro 0,1 μm (PFE), 3 μm (BFE)
Serie Kimtech™ M3 Estéril