Learn More
ANSELL™ Resistencia al calor y a las llamas ActivArmr™ Guantes
Código de producto. 17913552 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
9
Tamaño de la unidad:
6 pares
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
17913552 9 6 pares
1 options
Código de producto. 17913552 Proveedor ANSELL™ N.º de proveedor 43113090
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñado para la manipulación intermitente de objetos secos y calientes hasta 350 °C o 660 °F. Resistente al fuego y autoextinguible cuando se expone a las llamas.
  • Este guante resistente al corte y al calor está fabricado con hilo exterior de fibras de aramida.
  • Resistente al calor de contacto, convectivo y radiante.
  • Guante resistente al fuego. La carcasa del guante no se derretirá, no goteará y no propagará llamas.
  • El puño largo de punto extiende la protección a la muñeca.
  • Alto nivel de protección al corte: EN nivel 5 y nivel E.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificaciones/conformidad (Europa) ANSI ABR 3|ANSI Corte A5|Número CE|Etiqueta Ecovadis|EN 388:2016 +A1:2018|ES ISO 21420:2020|EN407:2020|Categoría III|Cumple con REACH
Chemotherapeutic Rated No aplicable
Chlorinated No
Estructura Tejido
Material del manguito Fibras de aramida
Accelerator Free No
Aplicaciones Industrial
Coating Material Sin revestimiento
Color Amarillo
Latex Free No
Material Fibra de aramida
Tipo de producto Guantes resistentes al calor
Tamaño 9
Modelo Clute
Temperatura máx. (imperial) 660 °F
Temperature (Metric) Max 350 °C
Para utilizar con (aplicación) Manipulación de vidrio caliente, botellas y paneles Manipulación de piezas fundidas de metal caliente Procesamiento de caucho, vulcanizado y calandrado Desmoldeo de neumáticos, correas y perfiles de caucho Extracción de productos de autoclaves
Para utilizar con (equipo) Maquinaria y equipo
Sexo Unisex
Guantes con puño de color Amarillo
Estilo de puño de los guantes Tejido
Material de revestimiento Fibras de aramida
Revestimiento Revestido
Resistente a Calentar y cortar
Estilo de pulgar Recto
Yarn Gauge 7
Longitud (imperial) 12,99 a 15 in.
Longitud (métrico) 330 a 381 milímetros