Learn More
3M™ Indicadores biológicos Attest™
Product Code. 11973604
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100/paq.
Unit Size:
paquete de 100
Product Code. Cantidad Unit Size
11973604 100/paq. paquete de 100
1 options
Product Code. 11973604 Supplier 3M™ Supplier No. 7000002535
En stock
Add to basket
Add to basket
Permite supervisar la eficacia del proceso de esterilización por vapor y proporciona resultados en las 48 horas posteriores a la incubación. Los indicadores biológicos Attest™ 3M™ ofrecen la mejor garantía de esterilidad al poner al prueba al esterilizador con esporas cuantificables y altamente resistentes.
  • Fácil de usar e interpretar con pantalla de color
  • Los indicadores biológicos autónomos reducen significativamente la posibilidad de contaminación
  • Minimiza los falsos positivos
Specifications
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad EN886-1-2 y ISO 11138-1-3
Color De rosa a marrón
Tipo de producto Indicador biológico
Cantidad 100/paq.