Learn More
Fisherbrand™ Vial con espacio de cabeza, cuello para encapsular SPME, vidrio transparente
Código de producto. 10510323 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Transparente
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Color unitSize
10510323 Transparente paquete de 100
1 options
Código de producto. 10510323
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fondo redondeado.
  • Cuello para encapsular
  • Fondo redondeado
  • Vidrio
  • Transparente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 22,5 mm
Material Vidrio
Volumen (métrico) < 21,2/ml
Para utilizar con (aplicación) SPME
Estilo de cuello Encapsulado especial
Tipo de empaquetado CleanPack, caja de polipropileno
Volumen residual (métrico) < 800 μl
Volumen de trabajo (métrico) 20 mL
Estilo de la base Fondo redondo
Cantidad 100
Tamaño del tapón ND20
Marking Spot No
Altura (métrico) 75,5 mm