Learn More
Fisherbrand™ Vial headspace de vidrio, cuello para encapsular
Código de producto. 10192652 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
5 ml
12,2 mL
12,3 mL
< 12,3/ml
Color:
Transparente
Ámbar
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Color Tamaño de la unidad
10192652 5 ml Transparente paquete de 100
10681033 < 12,3/ml Transparente paquete de 100
10195012 12,3 mL Ámbar paquete de 100
11520545 12,2 mL Transparente paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10192652
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Disponible en fondo plano o redondo.
  • Cuello para encapsular
  • Disponibles en vidrio transparente o ámbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 20 mm
Material Vidrio
Volumen (métrico) 5 ml
Para utilizar con (aplicación) Headspace
Tipo de empaquetado CleanPack, caja de polipropileno
Volumen residual (métrico) <800 μl
Volumen de trabajo (métrico) 5 ml
Estilo de la base Fondo plano
Cantidad 100
Tamaño del tapón ND20
Marking Spot No
Altura (métrico) 38 mm