Learn More
Fisherbrand™ Vial headspace de vidrio, cuello largo de rosca, transparente
Código de producto. 10680843 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
11,7 ml
20,9 ml
21,2 ml
Estilo de la base:
Fondo plano
Fondo redondo
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Estilo de la base unitSize
10680843 11,7 ml Fondo plano paquete de 100
12971231 21,2 ml Fondo plano paquete de 100
10070952 20,9 ml Fondo redondo paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10680843
Grandes ofertas en los mejores productos
Usar código promocional 28057
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fondo plano o redondeado.
  • Cuello para encapsular
  • Fondo plano
  • Cuello largo
  • Vidrio
  • Transparente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 22,5 mm
Material Vidrio
Volumen (métrico) 11,7 ml
Para utilizar con (aplicación) Headspace
Estilo de cuello Para capsular
Tipo de empaquetado CleanPack, caja de polipropileno
Volumen residual (métrico) < 800 µl
Volumen de trabajo (métrico) 10 ml
Estilo de la base Fondo plano
Cantidad 100
Tamaño del tapón ND20
Marking Spot No
Altura (métrico) 46 mm