Learn More
Fisherbrand™ Vial headspace de vidrio, cuello largo de rosca, ámbar
Código de producto. 12910991 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Ámbar
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Color unitSize
12910991 Ámbar paquete de 100
1 options
Código de producto. 12910991
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fondo redondeado.
  • Cuello para encapsular
  • Cuello largo
  • Vidrio
  • Ámbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Ámbar
Diámetro exterior (imperial) 22,5 mm
Material Vidrio
Volumen (métrico) 20,9 ml
Para utilizar con (aplicación) Headspace
Estilo de cuello Para capsular
Tipo de empaquetado CleanPack, caja de polipropileno
Volumen residual (métrico) < 800 µl
Volumen de trabajo (métrico) 20 ml
Estilo de la base Fondo redondo
Cantidad 100
Tamaño del tapón ND20
Marking Spot No
Altura (métrico) 75,5mm