Learn More
Fisherbrand™ Vial headspace, cuello para encapsular biselado, de vidrio transparente
Código de producto. 10663303 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
9,4 mL
< 21,2/ml
22 mL
< 22,4/ml
Estilo de la base:
Fondo plano
Fondo redondo
Marking Spot:
No
Sí
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Estilo de la base Marking Spot unitSize
10663303 9,4 mL Fondo redondo No paquete de 100
10080822 22 mL Fondo redondo - paquete de 100
10152512 < 22,4/ml Fondo redondo Sí paquete de 100
15552340 < 21,2/ml Fondo plano No paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10663303
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fondo plano o redondeado.
  • Transparente
  • Vidrio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 22 mm
Material Vidrio
Volumen (métrico) 9,4 mL
Para utilizar con (aplicación) Headspace
Estilo de cuello Encapsulado biselado
Tipo de empaquetado CleanPack, caja de polipropileno
Volumen residual (métrico) <800 μl
Volumen de trabajo (métrico) 5 ml
Estilo de la base Fondo redondo
Cantidad 100
Tamaño del tapón ND20
Marking Spot No
Tipo de producto 1ª clase hidrolítica