Learn More
Fisherbrand™ Vial con espacio de cabeza, cuello para encapsular biselado, de vidrio ámbar
Código de producto. 12981241 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Ámbar
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Color unitSize
12981241 Ámbar paquete de 100
1 options
Código de producto. 12981241
Desde productos químicos hasta cromatografía
Usar código promocional 27991
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Cuello de rosca o para encapsular DIN con parte superior biselada.
  • Fondo redondeado
  • 20 ml
  • Altura: 75,5mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Ámbar
Diámetro exterior (imperial) 23 mm
Material Vidrio
Volumen (métrico) 22 ml
Para utilizar con (aplicación) Headspace
Estilo de cuello Encapsulado biselado
Tipo de empaquetado CleanPack, caja de polipropileno
Volumen residual (métrico) < 800 μl
Volumen de trabajo (métrico) 20 mL
Estilo de la base Fondo redondo
Cantidad 100
Tamaño del tapón ND20
Marking Spot No
Altura (métrico) 75,5 mm