Descripción
- HDPE, transparente
- Tapón de rosca azul de PP a prueba de manipulaciones
- Homologación de la ONU para productos a granel
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 500 ml |
| Color | Transparente |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 43 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Productos alimenticios |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Longitud (métrico) | 75 mm |
| Anchura (métrico) | 75 mm |
| Tamaño de rosca (métrico) | 54 mm |
| Color del tapón | Azul |
| Closure Included | Sí |
| Mostrar más |