Learn More
Buerkle™ Frascos para pulverizador de HDPE con bomba vaporizadora y tapón de seguridad
Código de producto. 11812333 Tienda Bürkle Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
20 mL
50 ml
100 mL
250 mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
10 PCS
5 PCS
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11812333 50 ml 1 PCS
11921441 20 mL cada uno
10317413 50 ml 5 PCS
15294455 100 mL cada uno
10071992 250 mL cada uno
11832333 250 mL 10 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Product Code. 11812333 Supplier Buerkle™ Supplier No. 03093005
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Vaporice líquidos con solo pulsar un botón de forma totalmente respetuosa con el medio ambiente con estos frascos con pulverizador de HDPE. Los frascos pulverizadores de HDPE con bomba vaporizadora y tapón de seguridad Buerkle™ incluyen una cubierta protectora que evita la presión no intencionada de la bomba y actúa como cubierta antipolvo.
  • Transparentes para ver fácilmente el contenido
  • Frasco de HDPE, bomba pulverizadora de PP y acero inoxidable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacidad (métrico) 50 ml
Color Transparente
Diámetro (imperial) 1.38 in.
Diámetro interior del cuello (métrico) 14 mm
Incluye Tapón de seguridad, vaporizador de bomba, cubierta protectora
Altura con tapón (métrico) 110 mm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE), Polypropylene
Esterilidad Non-sterile
Closure Included Sí
Graduated No
Boca Narrow
Altura (métrico) 110 mm
Altura (imperial) 3.23 in.
Chemical Label Blank
Material del cierre Polipropileno, acero inoxidable
Diámetro (métrico) 35 mm
Tipo de tapón Pulverización
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Capacidad (imperial) 1.69 oz.
Forma Forma redonda
Desechables Reusable