Learn More
Kautex™ Frasco redondo de cuello estrecho de LDPE color crudo con tapón serie 301
Descripción
- Tapones empaquetados en bolsa de polietileno
- Los tubos
- Buenas propiedades que conservan la forma
- A prueba de fugas
- LPDE
- Cuello estrecho
- Color: crudo
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 2000 mL |
| Color | Crudo |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 28mm |
| Material | LDPE |
| N.º por caja | 30Case |
| N.° por paquete | 1 unidad |
| Envase | Frasco |
| Cantidad | 1Each |
| Closure Included | Sí |
| Forma | Forma redonda |
| Mostrar más |