Learn More
Huenersdorf™ Cuchara de HDPE
Código de producto. 11732015
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 mL
500 mL
725 mL
1500 ml
Tamaño de la unidad:
12 PCS
3 PCS
6 PCS
paquete de 3
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11732015 725 mL 3 PCS
11742015 1500 ml paquete de 3
11712015 250 mL 12 PCS
11722015 500 mL 6 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11732015 Proveedor Huenersdorf™ N.º de proveedor 920800
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Utilice la Cuchara de HDPE de Huenersdorf ™ en el sector comercial, en el hogar y en sus aficiones.
  • Natural
  • Calidad pesada
  • Material de HDPE resistente.
  • Natural
  • Calidad pesada
  • Material de HDPE resistente.
Especificaciones
Capacidad (métrico) 725 mL
Color Natural
Tipo de producto Pala
Incluye 3/paq.
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Longitud (métrico) 350 mm