Learn More
Kautex™ Barril con la parte superior abierta de HDPE
Descripción
- Aprobación de la ONU para sólidos
- Cumplir con las regulaciones GGVS/GGVE para el transporte de sustancias sólidas con una densidad de al menos 1,5 g/ccm
- Con tapa de PE y anillo de fijación galvanizado
- storage (almacenamiento)
- transferir
- transporte
- desecho
Especificaciones
Specifications
| Certificaciones/conformidad | Con marcado UN |
| Tipo de producto | Barril con la parte superior abierta |
| Tipo de tapón | Tapa |
| Capacidad (métrico) | 60 L |
| Color | Azul |
| Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento, transferencia, transporte, desecho |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Incluye | Tapa, anillo de apriete y asa |
| Altura (métrico) | 620 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 398 mm |