Learn More
Fisherbrand™ Fisherbrand™ Frascos oblongos de HDPE con tapones de polipropileno
Código de producto. 16154537 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Acabado del cuello:
38-400
43-400
53-400
Cantidad:
116/Pk.
12/Pk.
168/Pk.
24/Pk.
48/Pk.
Tamaño de la unidad:
paquete de 116
paquete de 12
paquete de 168
paquete de 24
paquete de 48
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Acabado del cuello Cantidad Tamaño de la unidad
16154537 1000 ml 53-400 12/Pk. paquete de 12
16104547 250 ml 43-400 48/Pk. paquete de 48
16418125 500 ml 43-400 168/Pk. paquete de 168
16144537 1000 ml 53-400 116/Pk. paquete de 116
16174537 125 ml 38-400 48/Pk. paquete de 48
16124547 500 ml 43-400 24/Pk. paquete de 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16154537
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fisherbrand™ Las botellas oblongas de HDPE con tapones de polipropileno ofrecen buena resistencia química en un diseño oblongo que ahorra espacio. Fabricadas en polietileno natural de alta densidad con una abertura ancha en la boca, ideal para almacenar y muestrear sólidos y polvos.
  • Las botellas oblongas de boca ancha con HDPE natural ofrecen un diseño que ahorra espacio para el banco de trabajo
  • La apertura ancha de la boca es ideal para tomar muestras de sólidos y polvos
  • El HDPE proporciona una excelente barrera contra la humedad y es resistente a los impactos
  • Buena resistencia química adecuada para una amplia gama de aplicaciones de laboratorio
  • Ideales para llenarlos rápidamente, para especificaciones farmacéuticas exigentes y manipulaciones bruscas durante el envío
  • Los tapones de polipropileno con revestimiento de polietileno espumado ofrecen una buena resistencia química, incluidos ácidos, alcoholes, álcalis, productos acuosos, cosméticos, aceites domésticos y disolventes
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1000 ml
Color Natural
Diámetro exterior del cuello (métrico) 50 mm
Diámetro interior del cuello (métrico) 44 mm
Altura con tapón (métrico) 195 mm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Cantidad 12/Pk.
Esterilidad No estéril
Color del tapón Blanco
Acabado del cuello 53-400
Closure Included Sí
Boca Ancha
Altura (métrico) 192 mm
Revestimiento del tapón Espuma de polietileno
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 53-400 mm
Diámetro (métrico) 96 mm
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 34 oz
Forma Oblongo
Desechables Reutilizable
Tipo de producto Frasco de boca ancha