Learn More
Masterflex™ Accesorios de polietileno del adaptador de tubo macho
Código de producto. 11795479 Tienda Masterflex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con:
Encaja en tubos con DI de 6,35 × 9,52 mm (1/4 × 3/8 pulgadas)
Encajan en tubos con DI de 3,17 × 6,35 mm (1/8 × 1/4  pulgadas)
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con Tamaño de la unidad
11795479 Encaja en tubos con DI de 6,35 × 9,52 mm (1/4 × 3/8 pulgadas) paquete de 10
11750439 Encajan en tubos con DI de 3,17 × 6,35 mm (1/8 × 1/4  pulgadas) 10 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11795479 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 3062152
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29.10€
    27.08€ / paquete de 10
    Ahorro 2.02€
    6% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Combine estos accesorios simples y económicos con tubos flexibles para usar en aplicaciones de baja presión (generalmente menos de 30 psi). Cole-Parmer™ Los accesorios adaptadores de tubería macho de polietileno están diseñados para un montaje rápido y sencillo sin herramientas.
  • Disponibles en diversos materiales y configuraciones
  • Adapta de una rosca NPT macho a una manguera dentada
Especificaciones
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Para utilizar con Encaja en tubos con DI de 6,35 × 9,52 mm (1/4 × 3/8 pulgadas)
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -50 °C
Cantidad de embalaje 10/paq.
Tamaño de rosca NPTM de 3,175 mm (0,25 pulgadas)
Forma Recto
Max. Operating Temperature (Metric) 85 °C
Tipo de producto Adaptador roscado macho