Learn More
Ratiolab™ Macropipeta Pasteur de HDPE
Código de producto. 10214282
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
3 ml
Tamaño de la unidad:
500 PCS
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
10214282 3 ml 500 PCS
1 options
Código de producto. 10214282 Proveedor Ratiolab™ N.º de proveedor 2655111
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Utilice estas pipetas para una manipulación de líquidos sencilla y segura. Las macropipetas Pasteur de HDPE Ratiolab™ tienen una superficie de baja afinidad que reduce la pérdida de células y proteínas valiosas a través de la unión.
  • Sin riesgo de contaminación cruzada o de arrastre
  • Sin peligro de rotura de vidrio con el peligro resultante de fuga de material infeccioso
  • Construcción de polietileno natural
  • Inertes a líquidos biológicos y a la mayoría de ácidos
  • Perilla elástica y suave
  • Orificio sin rebaba para una dispensación ordenada, limpia y precisa
  • Graduaciones en relieve claramente visibles
  • Esterilizadas con gas y envasadas individualmente
  • Sin BSE
  • Se puede utilizar para alimentación
Especificaciones
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Esterilidad Estéril
Para utilizar con (aplicación) Análisis de alimentos
Cantidad 500 Paq.
Volumen (métrico) 3 ml
Longitud (métrico) 150 mm
Tipo Pipeta Pasteur