Learn More
Buerkle™ Bidón, HDPE
Código de producto. 16339541 Tienda Bürkle Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2,5 L
5 l
10 L
20 L
30 L
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
153 x 115 x 208 mm
190 x 145 x 251 mm
230 x 190 x 310 mm
290 x 246 x 385 mm
320 x 284 x 435 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
16339541 2,5 L 153 x 115 x 208 mm cada uno
10770593 5 l 190 x 145 x 251 mm 1 PCS
10006791 10 L 230 x 190 x 310 mm 1 PCS
10613693 20 L 290 x 246 x 385 mm cada uno
11691819 30 L 320 x 284 x 435 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16339541 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 14270002
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Recipiente para almacenamiento o transporte Recipiente con aprobación para el transporte de la ONU y sello a prueba de manipulación
  • Para el almacenamiento o transporte
  • Polietileno de alta densidad (HPDE)
  • Con aprobación UN para el transporte
  • Se incluye tapa de rosca sin válvula de drenaje, tapa de rosca con válvula de drenaje disponible como accesorio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 0,66 gal
Capacidad (métrico) 2,5 L
Certificaciones/conformidad Aprobación UN 3H1/Y1.6/150
Color del tapón Rojo
Tamaño del tapón 1427-9107, Original. Tapón de rosca DIN45
Tipo de tapón DIN45
Color Transparente
Descripción Contenedor
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 153 x 115 x 208 mm
Dimensiones (L x An) 153 x 115 mm
Desechables Reutilizables
Para utilizar con (aplicación) UN transporte
Altura (imperial) 8,19 in
Altura (métrico) 208 mm
Longitud (imperial) 6,02 in
Longitud (métrico) 153 mm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Tipo de producto Bidón
Forma Cuadrado
Esterilidad No estéril
Anchura (imperial) 5,53 in
Anchura (métrico) 115 mm