Learn More
Buerkle™ Bidón, HDPE
Código de producto. 10770593 Tienda Bürkle Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2,5 L
5 l
10 L
20 L
30 L
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
153 x 115 x 208 mm
190 x 145 x 251 mm
230 x 190 x 310 mm
290 x 246 x 385 mm
320 x 284 x 435 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Tamaño de la unidad
10770593 5 l 190 x 145 x 251 mm 1 PCS
16339541 2,5 L 153 x 115 x 208 mm cada uno
10006791 10 L 230 x 190 x 310 mm 1 PCS
10613693 20 L 290 x 246 x 385 mm cada uno
11691819 30 L 320 x 284 x 435 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10770593 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 14270005
Ahorre hasta un 60% en microbiología
Usar código promocional 28004
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Recipiente para almacenamiento o transporte Recipiente con aprobación para el transporte de la ONU y sello a prueba de manipulación
  • Para el almacenamiento o transporte
  • Polietileno de alta densidad (HPDE)
  • Con aprobación UN para el transporte
  • Se incluye tapa de rosca sin válvula de drenaje, tapa de rosca con válvula de drenaje disponible como accesorio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 1,3 gal
Capacidad (métrico) 5 l
Certificaciones/conformidad Aprobación de UN 3H1/X1.9/250
Tamaño del tapón 1427-9105, Original. Tapón de rosca DIN50
Tipo de tapón DIN 50
Color Transparente
Diámetro interior del cuello (métrico) 40,5 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 190 x 145 x 251 mm
Dimensiones (L x An) 190 x 145 mm
Para utilizar con (aplicación) Para almacenamiento o transporte
Altura con tapón (métrico) 251 mm
Incluye Tapa roscada
Longitud (métrico) 190 mm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Mouth Style Rosca S50
N.° por paquete 1
Tipo de producto Bidón
Forma Cuadrado
Esterilidad No estéril
Anchura (métrico) 145 mm