Learn More
Huenersdorf™ Cestillos industriales de HDPE
Código de producto. 11816124
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10,5 L
17 L
Color:
Natural
Descripción:
Cuadrada
Redondo
Tamaño de la unidad:
1 PCS
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Color Descripción Tamaño de la unidad
11816124 10,5 L Natural Redondo 1 PCS
11796715 17 L Natural Redondo 1 PCS
11863652 - Natural Cuadrada 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11816124 Proveedor Huenersdorf™ N.º de proveedor 941100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    34.25€
    9.03€ / paquete de 1
    Ahorro 25.22€
    73% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Utilice el cestillo industrial de HDPE Huenersdorf™ para todas las necesidades de su laboratorio. Es seguro para los alimentos y tiene una boquilla para una manipulación segura.
  • Redondo con boquilla
  • Natural
  • Polietileno resistente al ácido (HDPE)
  • Cestillo industrial con balanza en relieve y asa de plástico, con boquilla para una manipulación segura
Especificaciones
Tipo de producto Cubo industrial
Capacidad (métrico) 10,5 L
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Color Natural
Descripción Redondo
Diámetro exterior (métrico) 286 mm
Altura (métrico) 283 mm
Incluye Boquilla
Cantidad 1 unidad