Learn More
Fisherbrand™ Gradillas de tubos de espuma flotante
Código de producto. 11724736 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Admite:
18 tubos de 0,2 mL, 0,5 mL, 1,5/2 mL
24 tubos de 1,5 a 2.0 ml
4 tubos de 50 mL
8 tubos de 15 mL
Color:
Amarillo
Azul
Verde
Forma:
Circulares
Cuadrada
Rectangular
Rectangulares con esquinas redondeadas
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Admite Color Forma Tamaño de la unidad
11724736 24 tubos de 1,5 a 2.0 ml Amarillo Rectangulares con esquinas redondeadas paquete de 5
11736565 18 tubos de 0,2 mL, 0,5 mL, 1,5/2 mL Azul Circulares paquete de 5
11714736 8 tubos de 15 mL Azul Rectangular paquete de 5
11704736 4 tubos de 50 mL Verde Cuadrada paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
No se recomiendan para la limpieza en autoclave.
Código de producto. 11724736
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
No se recomiendan para la limpieza en autoclave.
Tubos que flotan en baños de agua, bañeras o vasos de precipitados. Las gradillas de tubo de espuma que flotan de Fisherbrand™ se han construido con espuma de polietileno flexible de alta densidad para una gran variedad de aplicaciones de laboratorio. Las gradillas reutilizables y de colores brillantes incluyen asas de transporte desmontables para sacar con facilidad las muestras de los baños.
  • Las gradillas de espuma de colores brillantes son ideales para tubos flotantes en baños de agua, bañeras o vasos de precipitado
  • La espuma de célula cerrada resiste la absorción de agua, lo que permite lavar y reutilizar las gradillas
  • Incluyen asas de transporte desmontables para extraer las muestras de los baños con facilidad
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Amarillo
Tipo Gradilla de tubos
Para utilizar con (aplicación) Para tubos flotantes en baños de agua, bañeras o vasos de precipitados
Admite 24 tubos de 1,5 a 2.0 ml
Incluye Asas de transporte desmontables
Material Espuma de polietileno de alta densidad
N.° por paquete Paquete de 5
Forma Rectangulares con esquinas redondeadas
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 150 x 83 x 70 mm
Diámetro del pocillo (métrico) 9,3 mm